Přejít k obsahu
558060
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
InChI key
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
110.0 °F - closed cup
flash_point_c
43.33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)