Merck
557811
2,4-Diisopropylphenol
98%
Synonyma:
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-906-1
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
InChI key
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Diisopropylphenol, commonly known as 2,4-propofol, is an isomeric form of propofol. EC50 Microtox (5min, 25°C) assay value of 2,4-diisopropylphenol is 2x10-4mM. It is formed as one of the reaction products from the reaction between boron fluoride with isopropyl phenyl ether.
Application
2,4-Diisopropylphenol may be used in the preparation of N,N-bis(3,5-diisopropyl-2-hydroxybenyl)-N′,N′-dimethyl-1,2-diaminoethane.
Kódy nebezpečí
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)