Merck
553603
2,3-Dibromomaleimide
97%
Synonyma:
3,4-Dibromopyrrole-2,5-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4HBr2NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
228-231 °C (lit.)
functional group
bromo, maleimide
SMILES string
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
InChI key
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Dibromomaleimide a cyclic imide, has a dipole moment of 0.30 debye based on ab initio and density functional theory (DFT) calculations.
Application
2,3-Dibromomaleimide may be used in the synthesis of the following:
  • 2-bromo-3-(1H-indol-3-yl)maleimide via reaction with indolyl magnesium bromide in tetrahydrofuran
  • 2-dibromo-3-propylsulfanyl-maleimide via reaction with propanethiol and sodium acetate in methanol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)