Merck
549975
3-(Diethylamino)propylamine
Synonyma:
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-236-4
Beilstein/REAXYS Number:
741879
MDL number:
Assay:
99% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
19.5 mmHg ( 70 °C)
assay
99% (GC)
autoignition temp.
419 °F
expl. lim.
11.6 %
refractive index
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI key
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine, DEAPA) is a diamine.
Application
3-(Diethylamino)propylamine may be used in the preparation of:
  • Biocompatible polyampholyte-coated (poly(acrylic acid)-co-3-(diethylamino)-propylamine magnetite nanoparticles (PAMNPs).
  • Hyaluronic acid grafted with 3-diethylaminopropyl (DEAP) group (HA-g-DEAP) nanoparticles for use as a drug delivery vehicle.
  • DEAPA-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) polymers that can be employed in gene silencing.
It may also be used to introduce cationic groups during the surface modification of microfibrillated cellulose (MFC).
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
125.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
52 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
104-78-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)