Přejít k obsahu
537594
tert-Butyl acetoacetate
reagent grade, 95%
Synonyma:
TBAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2COOC(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1680303
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
95%
expl. lim.
8 % (lit.)
impurities
≤0.20% water
water
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-38 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl acetoacetate (t-BAA) is a cheap and easy to store commercial reagent. Reaction demonstrated that the more hindered tert-butyl acetoacetate (t-BAA, la) is ca.15-20-fold more reactive than the more commonly used methyl or ethyl analogs. It is widely employed as an acetoacetylating reagent.
Application
tert-Butyl acetoacetate may be used in the synthesis of:
  • various acetoacetic acid derivatives
  • acetoacetates
  • acetoacetamides
  • 1-(diethylamino)-2-acetoacetoxypropane
  • (S)-tert-butyl 3-hydroxybutyrate
  • benzothiazole β-keto ester derivatives
  • 3,4-disubstituted pyrroles
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
150.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
66 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)