Přejít k obsahu
532134
2-Chloro-N-phenylacetamide
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHCOCH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-604-0
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
136-139 °C (lit.)
functional group
amide, chloro
SMILES string
ClCC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)
InChI key
VONWPEXRCLHKRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-N-phenylacetamide, also known as chloroacetanilide, can be prepared by reacting aniline with chloroacetylchloride in glacial acetic acid. The analysis of its crystal structure shows the presence of N-H...O hydrogen bonds between the molecules.
Application
2-Chloro-N-phenylacetamide may be used in the preparation of N,N′-(ethane-1,2-diyl)bis(2-(2-oxo-2-(phenylamino)ethoxy)benzamide), an amide podand. It may also be used to prepare phenylacetamide-based Schiff base ligands by reacting with corresponding hydrazones.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)