Přejít k obsahu
530042
N-Phenylacrylamide
99%
Synonyma:
Asylanilide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHC(O)CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2,(H,10,11)
InChI key
BPCNEKWROYSOLT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)