Merck
526320
Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone
Synonyma:
Poly THF, Polymeg, Polytetramethylene ether glycol
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mn ~2,000
Quality Segment
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)