Merck
525200
Ethylene glycol diacetate
99%
Synonyma:
1,2-Diacetoxyethane, Ethylene diacetate, Glycol diacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2OCOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-881-1
Beilstein/REAXYS Number:
1762308
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
1.6 %, 135 °F, 8.4 %, 154 °F
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylene glycol diacetate (EGDA) is an acetic acid ester of ethylene glycol. It is widely used as a hardener for silicates. The predicted values of the torsion angles and bond angles are found to be in agreement with the crystal structure data on the benzoate derivatives of ethylene glycol. EGDA can be prepared from ethylene glycol and acetic acid, via esterification in the presence of supported ionic liquids (catalyst). It is a substitute of glyceryl triacetate for the industrial manufacture of tobacco.
Application
Ethylene glycol diacetate may be used as an acyl donor for the in situ generation of peracetic acid, during the chemoenzymatic synthesis of caprolactone. It may be employed as a precursor for the enzymatic synthesis of poly (ethylene glutarate).
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
181.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
83 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)