Merck
524212
N-Methyldiphenylamine
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2NCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-023-2
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI key
DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methyldiphenylamine is an aromatic tertiary amine. It undergoes transformation to N-methylcarbazole (C) via a photochemical reaction.
Application
N-Methyldiphenylamine may be used for the synthesis of phosphonium ion salts. It may also be used as a starting reagent for the preparation of bis(4-carboxyphenyl)-N-methylamine (H2CPMA).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)