Přejít k obsahu
523429
2,3-Dibromo-1,4-naphthoquinone
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H4Br2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
315.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-223-7
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
218-222 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrC1=C(Br)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H4Br2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
InChI key
PSMABVOYZJWFBV-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Dibromo-1,4-naphthoquinone is a 2,3-disubstituted 1,4-naphthoquinone. It is a plumbagin derivative and an acaricide. It undergoes photochemical reaction with 2-methoxy-1-alkene to yield derivatives of 2-(2-alkanonyl)-1,4-naphthoquinone.
Application
2,3-Dibromo-1,4-naphthoquinone may be used in the synthesis of 3-[3-(2-carboxy-ethylsulfanyl)-1,4-dioxo-1,4-dihydro-naphthalen-2-ylsulfanyl]-propionic acid and NSC 95397 (a protein tyrosine phosphatase antagonist).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)