Merck
521140
3-Ethynyltoluene
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ch3C6H4C≡CH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
170-175 °C (lit.)
density
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h1,4-7H,2H3
InChI key
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
77.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
25 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)