Merck
519413
3-Ethynylanisole
96%
Synonyma:
1-Ethynyl-3-methoxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H4C≡CH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h1,4-7H,2H3
InChI key
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
170.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
76.67 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)