Přejít k obsahu
519111
Arsenic(II) sulfide
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
As2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
SMILES string
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
InChI key
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Arsenic(II) sulfide has been used in thesynthesis of various materials, including chalcogenide zeolite analogs,direct-band-gap semiconductors, and thioarsenates. Arsenic(II) sulfide has alsobeen found to exhibit strong second harmonic generation, making it useful innonlinear optical applications.
Application
Arsenic(II) sulfide has been used in:
  • the synthesis of thioaresinates
  • the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
  • the synthesis of direct-band-gap semiconductors
  • nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1303-32-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)