Přejít k obsahu
50920
Guanidine acetate salt
≥99%
Synonyma:
Guanidinium monoacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-814-2
Beilstein/REAXYS Number:
3565247
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
InChI key
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)