Merck
50150
Gly-Ala
≥99.0% (NT)
Synonyma:
Glycyl-L-alanine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CONHCH(CH3)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-019-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724445
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
~230 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)