Přejít k obsahu
496839
3-Buten-1-ol
96%
Synonyma:
Allylcarbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-991-3
Beilstein/REAXYS Number:
1633504
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Buten-1-ol is a homoallyl alcohol that can be prepared by the dehydration of 1,4-butanediol using cerium catalyst. The intramolecular hydrogen bonding of 3-buten-1-ol has been studied using FT-IR and 1H NMR spectroscopic data. Its microwave spectrum has been recorded and analyzed. The alkylation reaction of 3-buten-1-ol using titanium-organoaluminum system has been studied. Its gas-phase enthalpy of formation has been reported to be -147.3 ± 1.8kJ mol-1.
Application
Employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers cataylzed by ferric chloride.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Buten-1-ol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
91.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
33 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)