Merck
496553
Graphite
greener alternative
rod, L 150 mm, diam. 6 mm, 99.995% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
231-955-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
battery grade
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
rod
mol wt
Mw 12.011 g/mol
composition
C
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
L
150 mm
diam.
6 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
density
 at 25 °C (low density), 2.26 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Graphite Rods serve as an enabling product for synthesizing graphene, which enhances lithium-ion battery performance while promoting sustainable practices. Click here for more information.
Preparation Note
180.7 g = 25 rods
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Graphite
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)