Přejít k obsahu
490962
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyma:
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H215NCO15NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
5 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
5 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
mol wt
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-15N2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)