Přeskočit na
490288
Methylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH315NH2·HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
21 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.C[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-CGOMOMTCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
296007277630488801
mass shift
M+1
mass shift
M+4
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 99 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mp
232-234 °C (lit.)
mp
232-234 °C (lit.)
mp
227-230 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)