Merck
490199
Malonic acid-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2(13CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
341.6 °F - closed cup
flash_point_c
172.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)