Přejít k obsahu
489964
L-Asparagine-(amine-15N) monohydrate
98 atom % 15N
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)