Přejít k obsahu
489204
Estrone-2,4,16,16-d4
95 atom % D
Synonyma:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-D4, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-D4, Deuterated estrone, Deuterated folliculin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18D4H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
274.39
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
95 atom % D
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]20/D +161°, c = 1 in dioxane
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-QSPUTOQOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)