Přejít k obsahu
485578
DL-Alanine-2,3-13C2
99 atom % 13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
13CH313CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.08
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3][13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)