Přejít k obsahu
485160
Acetonitrile-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
Methyl cyanide-13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH313CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
42.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
C[13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)