Merck
482315
Platinum(II) chloride
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Platinum dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PtCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
density
5.87 g/mL at 25 °C
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum(II) chloride
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)