Merck
476013
Isopropyl isothiocyanate
97%
Synonyma:
Isopropyl mustard oil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHNCS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-851-3
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isothiocyanate
SMILES string
CC(C)N=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
InChI key
VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopropyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative. It has been identified as one of the volatile components in the following:
  • seed kernel and leaf of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, Agricolt1
  • essential oil isolated from Upland Wasabi
  • hydrodistillates of hedge mustard (Sysimbrium officinale)
Molecular conformations of isopropyl isothiocyanate in gas phase have been determined by electron diffraction studies. It has been synthesized by employing isopropyl amine as a starting reagent.
Application
Isopropyl isothiocyanate may be used to synthesize 4-bromo-5,6-dichloro-2-isopropylaminobenzimidazole.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)