Merck
473049
(1S,4S)-(−)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
95%
Synonyma:
tert-Butyl (1S,4S)-(−)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
optical activity
[α]22/D −44°, c = 1 in chloroform
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-7-4-8(12)5-11-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Application
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane may be used in the preparation of 2-boc-5-(4-nitrophenyl)-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane by reacting with p-nitrobenzene.
It may also be used to develop:
  • indazolylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine analogs based B-Raf inhibitors
  • CCR2 antagonists
  • α4β2 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) partial agonists
  • azabicyclic sulfonamide based 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitors
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)