Merck
471232
Dibutylamine
≥99.5%
Synonyma:
N,N-Di-n-butylamine, N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-921-8
Beilstein/REAXYS Number:
506001
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Bp:
159 °C (lit.)
Vapor pressure:
1.9 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibutylamine is a highly reactive catalyst, commonly used as a reagent in the derivatization of isocyanates.
Application
Dibutylamine can be used as a reactant to synthesize:,·      
  • N, N
  • -Dibutyl-4-methylaniline by Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction with aryl chlorides and bromides.     
  • N,N-Dibutylacetamide by acetylation reaction with isopropenyl acetate.
It can also be used as:      
  • A strong hindered base in the different elimination reactions.
  • An organocatalyst to synthesize annulated pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and barbituric acid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylamine
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
104.9 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
40.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-92-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)