Merck
471003
Lignin, alkali
Synonyma:
Lignin, kraft, Lignin & lignosulfonates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
mol wt
average Mw ~10,000
impurities
4% sulfur
pH
10.5 (3 wt. %)
application(s)
coatings
Application
Primary dispersing agent for dyestuffs and agricultural chemicals.
Features and Benefits
Compatible with anionic and nonionic surfactants and wetting agents. Contains no reducing sugars
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lignin, alkali
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)