Přejít k obsahu
469319
Poly(dimethylsiloxane)
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Synonyma:
Octamethyltrisiloxane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.53
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-497-4
Beilstein/REAXYS Number:
1753063
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
viscosity
1.0 cSt(25 °C)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(dimethylsiloxane) (PDMS), also known as dimethicone, is an organosilicon compound that is widely used as a siloxane based elastomer. It is a hydrophobic material with attractive physical and chemical properties such as elasticity, optical transparency, tunable surface chemistry, and low electrical conductivity.
Application
PDMS can be used in microfluidic devices, nanolithography, and other membrane based applications.
Piktogramy
Flame
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Bod vzplanutí (°C)
29 °C - (External MSDS)
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
107-51-7
CAS No.
107-51-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)