Přejít k obsahu
455024
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyma:
Poly(propylene oxide) diacrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mn ~800
Quality Segment
contains
100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.452
density
1.01 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C3H8O2/c1-2-3(4)5;4-2-1-3-5/h2H,1H2,(H,4,5);4-5H,1-3H2
InChI key
TXHCDEYHZPHRAC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)