Merck
452505
2,6-Di(tert-butyl-d9)-4-methyl(phenol-3,5,O-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
BHT-d21
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
[(CD3)3C]2C6D2(CH3)OD
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
241.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+21
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mass shift
M+21
SMILES string
[2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-YLENQQAOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
260.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
127.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)