Přejít k obsahu
448605
Diethoxy(methyl)phenylsilane
97%
Synonyma:
Methyl-phenyl-diethoxysilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.34
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-275-6
Beilstein/REAXYS Number:
2938396
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)