Merck
44230
Trichlorododecylsilane
≥95.0% (GC)
Synonyma:
Dodecyltrichlorosilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11SiCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
303.77
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-769-9
Beilstein/REAXYS Number:
1758004
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
bp
293-294 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)