Přejít k obsahu
442216
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C53H58O6P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
852.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
mp
229-232 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(CO3)COP(OC4)Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
InChI
1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
InChI key
WBWXVCMXGYSMQA-UHFFFAOYSA-N
General description
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane an antioxidant for polymers. It is widely used as stabilizer for polymers.
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)