Přeskočit na
44198
4-Dodecylbenzenesulfonic acid
mixture of isomers, ≥95%
Synonyma:
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H30O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-489-3
Beilstein/REAXYS Number:
2217653
MDL number:
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
mol wt
326.49 g/mol
technique(s)
blocking: suitable
impurities
≤2% H2SO4
density
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Dodecylbenzenesulfonic acid (DBSA) is an alkyl sulfonate. It participates in the preparation of a polymer along with polystyrene-block-poly(4-vinylpyridine) and a comb-coil A-block-(B-graft-C) type of copolymer.
Application
4-Dodecylbenzenesulfonic acid (p-dodecylbenzenesulfonic acid, DBSA) may be used:
  • As a solvent for the synthesis of 2-(1,5-diaryl-1,4-pentadien-3-ylidene)-hydrazinecarboximidamide hydrochlorides.[1]
  • In situ coating of rutile nanoparticles.
  • As a stabilizer in the preparation of colloidal CdS.
  • In the fabrication of solid-state dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
522953760110651621
description
mixture of isomers, ≥95%
description
70 wt. % in isopropanol
description
-
description
technical grade, 90%
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95%
assay
-
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
90%
form
liquid
form
-
form
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
form
solid
impurities
≤2% H2SO4
impurities
-
impurities
-
impurities
-
description
anionic
description
-
description
-
description
-
mol wt
326.49 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, can I ask what mixture of isomers this standard (44198) contains? I wonder if these are only C12 isomers, or also different length carbon chains C10-C13 as described e.g. by Biosynth (4-Dodecylbenzenesulfonic acid - mixture of C10-C13).
    1 answer
    1. 4-Dodecylbenzenesulfonic acid (44198-250ML) is a mixture of isomers C10-C13.