Merck
440825
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Synonyma:
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H45N3O12Si3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
615.85
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
viscosity
350 cSt(lit.)
bp
250 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
InChI key
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Application
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
200.3 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
93.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)