Merck
438936
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene
96%
Synonyma:
p-Phenylenebis(trimethylsilane)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4[Si(CH3)3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.47
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1867055
Assay:
96%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
194 °C/742 mmHg (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22Si2/c1-13(2,3)11-7-9-12(10-8-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
NVRBTKMAZQNKPX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene (TMSB) can be used:
  • As a precursor for developing silicon carbide coating using plasma-assisted chemical vapor deposition (CVD) process.
  • As a secondary standard in quantitative NMR (qNMR) spectroscopy.
  • As an internal standard for quantitation of small organic molecules in DMSO-d6 solution by 1H NMR spectroscopy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
347.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
175 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)