Přejít k obsahu
434620
Vinyl methacrylate
98%
Synonyma:
Vinyl methacrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=C(CH3)CO2CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
224-205-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
FFYWKOUKJFCBAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
55.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
13 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)