Přejít k obsahu
429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Synonyma:
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
115-117 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
InChI key
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde can be prepared from 2,5-bis(chloromethyl)thiophene by the application of Kröhnke′s method.
Application
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde may be employed in the following studies:
  • Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.
  • Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.
  • As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.
  • Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)