Přejít k obsahu
423742
3,5-Dimethoxytoluene
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H3(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-048-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
RIZBLVRXRWHLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Dimethoxytoluene (DMT) is a methoxylated phenolic derivative. It is reported to be one of the main constituent of the floral volatiles in different rose varieties. It has been biosynthesized from orcinol by two successive methylation catalyzed by O-methyltransferases (OMTs). The features of its aerobic oxidation with metal/bromide catalysts have been investigated.
Application
3,5-Dimethoxytoluene (DMT) may be used in the synthesis of 3,5-dimethoxybenzoic acid by oxidation and 2-methoxy-6-methyl-1,4-benzoquinone by catalytic oxidation with hydrogen peroxide (H2O2)/methyltrioxorhenium (CH3ReO3) in dimethyl carbonate (DMC).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)