Přejít k obsahu
416703
Acenaphthylene
99%
Synonyma:
Cyclopenta[de]naphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-917-1
Beilstein/REAXYS Number:
774092
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChI key
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Acenaphthylene has been used to investigate the photodimerization of acenaphthylene in micellar and hydrogel media.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaphthylene
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
251.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
122.0 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
208-96-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)