Přeskočit na
411663
Paraffin wax
mp ≥65 °C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
EC Number:
232-315-6
MDL number:
1 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
beads or pellets, flakes or chunk(s)
mp
≥65 °C
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
General description
Paraffin Wax is a low cost petroleum product that contains hydrocarbons with 20-40 carbon atoms. It is mainly used in lubricants, candles and electrical insulations.
Application
Paraffin wax can be used as a phase changing material in a wide range of applications which include solar based water heaters, microcapsules and thermal energy devices (TEDs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
327212327204
description
mp ≥65 °C
description
mp 58-62 °C (ASTM D 87)
description
mp 53-58 °C (ASTM D 87)
form
beads or pellets, flakes or chunk(s)
form
solid
form
beads, waxy solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
≥65 °C
mp
58-62 °C (ASTM D 87)
mp
53-58 °C (ASTM D 87)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin wax
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)