Přejít k obsahu
411442
Stearyl methacrylate
Mixture of stearyl and cetyl methacrylates, contains MEHQ as inhibitor
Synonyma:
N-Octadecyl methacrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=C(CH3)CO2(CH2)17CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.57
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
251-013-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
contains
MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
195 °C/6 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C22H42O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-22(23)21(2)3/h2,4-20H2,1,3H3
InChI key
HMZGPNHSPWNGEP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Coconut Oil Encapsulated Microcapsules: Design and synthesis of poly(stearyl methacrylate-co-hydroxyethyl metacrylate) based microcapsules for use as phase change materials, encapsulating coconut oil for thermal energy storage (Oktay, Baştürk, Kahraman, 2019).
  • Biocompatible Multifunctional Hydrogels: Development of biocompatible hydrogels using stearyl methacrylate and vinylpyrroliDonefor potential medical applications such as tissue engineering (Kılıç, Tuncaboylu, Argun, 2022).
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)