Merck
406996
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether
average MN 250, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonyma:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 250 diacid, Polyglycol 250 diacid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2(OCH2CH2)nOCH2COOH
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether, average Mn 250
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 250
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
refractive index
n20/D 1.454
density
1.302 g/mL at 25 °C
Ω-end
carboxylic acid
α-end
carboxylic acid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3.C2H6O2/c3-1-2(4)5;3-1-2-4/h3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
SZUIEBOFAKRNDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether has bifunctional carboxylic acid end groups.
Application
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether may used as a plasticizer.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
572.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
300 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)