Merck
401455
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3C≡CCO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3539414
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.350 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2H2,1H3
InChI key
SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate is an unsymmetrical internal alkyne.
Application
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate has been used to investigate the regioselectivity of the insertion reaction with cyclometalated iridium and rhodium complexes.
It may be used in the synthesis of the following compounds :
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(5-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(6-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1Hbenzo[f]isochromene-7-carboxylate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)