Přejít k obsahu
399116
Gallium(III) iodide
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Gallium triiodide, Triiodogallane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
GaI3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
450.44
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-611-6
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: gallium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
345 °C (subl.) (lit.)
density
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
General description
Gallium(III) iodide is a high melting pointinorganic solid with low volatility. It is used in various fields such as the production of semiconductors, gallium nitride crystals, and organic synthesis.
Application
Gallium(III) iodide can be used:
  • As a catalyst for Biginelli-type reaction to synthesize dihydropyrimidine-2(1H)-one derivatives.
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of (Z)-β-iodo Baylis–Hillman adducts and for the aza-Prins cyclization.
  • As a precursor to synthesize highly crystalline gallium nitride crystals for energy conversion devices.
  • As a starting material to synthesize high-purity chalcogenide glasses.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)