Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 530,00 Kč 1 897,50 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 720,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1642
Assay:
90%
Form:
liquid
1 897,50 Kč
Ceníková cena2 530,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
InChI key
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-2(5H)-furanone (3-Methylfuran-2(5H)-one) has been synthesized in highest yield (77%) by employing α-methyl-γ- butyrolactone as starting reagent.
3-Methyl-2(5H)-furanone, a five membered conjugated lactone, is a volatile compound. Its synthesis has been reported. It is reported to be one of the predominant constituent of the flavor of pandan leaves. It is also found in Thai soy sauce, Arabica roasted coffee samples from Brazil, bio-oil from pine wood sawdust.
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description ≥97%, FG | description 97% | description ≥98%, FCC, FG |
| assay 90% | assay ≥97% | assay 97% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.467 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.13 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.097 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 97-99 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?