Přejít k obsahu
392111
Isobornyl methacrylate
technical grade
Synonyma:
IBMA, Methacrylic acid isobornyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H22O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
231-403-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
contains
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
127-129 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h10-11H,1,6-8H2,2-5H3/t10-,11?,14+/m1/s1
InChI key
IAXXETNIOYFMLW-JENJKZFGSA-N
General description
Isobornyl methacrylate is a reactive solvent with low vapor pressure. It facilitates the free radical polymerization by forming a polymer with high glass transition temperature (Tg).
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
114 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)